Tlačiť
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
O806-1L O806-25ML
SIALO806-1LEA 90.25 EUR
SIALO806-1L SIALO806-25ML
1-Octadecene, Sigma-Aldrich®
1-Octadecene
Vzorec: C₁₈H₃₆
Teplota varu: 315 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 17,5 °C
Hustota: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009003
Číslo CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9