Tlačiť
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: trans-Hex-2-en-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ300
W256218-1KG-K W256218-250G-K W256218-8KG-K
SIALW256218-1KG-KEA 247.49 EUR
SIALW256218-1KG-K SIALW256218-250G-K SIALW256218-8KG-K
trans-2-Hexen-1-ol, Sigma-Aldrich®
trans-2-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 158 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 65…67 °C
Hustota: 0,8459 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002927
Číslo CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
OSN: 1987
ADR: 3,III