Tlačiť
trans-2-Hexen-1-ol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: trans-Hex-2-en-1-ol
158140250 158141000
ACRO158140250EA 60.17 EUR
ACRO158140250 ACRO158141000
trans-2-Hexen-1-ol 96%
trans-2-Hexen-1-ol
Vzorec: C₆H₁₂O
Teplota varu: 158 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 65…67 °C
Hustota: 0,844 g/cm³
Teplota vzplanutia: 54 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002927
Číslo CAS: 928-95-0
EINECS: 213-191-2
OSN: 1987
ADR: 3,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4410 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
Specific gravity (20°C) 0.841 to 0.848
pH 7.5 to 9.0 (1 M in water)
Titration with HCl ≥98.5 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm