Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Gallic acid ethyl ester, Ethyl 3,4,5-trihydroxybenzoate, Ethyl gallate
A13733.09
A13733.18
A13733.09EA
56.08
EUR
A13733.09
A13733.18
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate ≥98%
Ethyl-3,4,5-trihydroxybenzoate
Purity: 98%
CAS No.: 831-61-8
Molecular Formula: C9H10O5
Formula Weight: 198.18
Melting Point: 148-152°
Beilstein Reference: 2116014
Vzorec:
C₉H₁₀O₅ Mw: 198.18 Teplota tavenia: 148…152 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00016430 Číslo CAS: 831-61-8 EINECS: 212-608-5 |