Tlačiť
3-Buten-1-ol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: But-3-en-1-ol, 4-Hydroxy-1-butene
L00767.06 L00767.14
L00767.06EA 66.59 EUR
L00767.06 L00767.14
3-Buten-1-ol ≥98%
3-Buten-1-ol
Purity: 98+% CAS No.: 627-27-0 Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2OH Formula Weight: 72.11 Flash Point: 32°(89°F) Refractive Index: 1.4210 Boiling Point: 113-114° Beilstein Reference: 1633504 UN No.: 1987 MDL No.: MFCD00002959
Vzorec: C₄H₈O
Číslo MDL: MFCD00002959
Číslo CAS: 627-27-0