3-Buten-1-ol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
But-3-en-1-ol, 4-Hydroxy-1-butene
L00767.06
L00767.14
L00767.06EA
66.59
EUR
L00767.06
L00767.14
3-Buten-1-ol ≥98%
3-Buten-1-ol
Purity: 98+%
CAS No.: 627-27-0
Molecular Formula: CH2=CHCH2CH2OH
Formula Weight: 72.11
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4210
Boiling Point: 113-114°
Beilstein Reference: 1633504
UN No.: 1987
MDL No.: MFCD00002959
Vzorec:
C₄H₈O |
Číslo MDL:
MFCD00002959 Číslo CAS: 627-27-0 |