Tlačiť
3-Buten-1-ol 98+%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: But-3-en-1-ol, 4-Hydroxy-1-butene
295750250 295751000 295755000
ACRO295750250EA 174.09 EUR
ACRO295750250 ACRO295751000 ACRO295755000
3-Buten-1-ol 98+%
3-Buten-1-ol
Vzorec: C₄H₈O
Číslo MDL: MFCD00002959
Číslo CAS: 627-27-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %