Tlačiť
Alylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00974.0100 8.00974.1000
8.00974.0100EA 66.59 EUR
8.00974.0100 8.00974.1000
Alylalkohol for synthesis, Sigma-Aldrich®
Alylalkohol
Vzorec: C₃H₆O
Teplota varu: 97 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: –129 °C
Hustota: 0,854 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002920
Číslo CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
OSN: 1098
ADR: 6.1 (3),I
Merck Index: 13,00283