Tlačiť
Alylalkohol ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
A15026.AP A15026.AE A15026.AU
A15026.APEA 83.03 EUR
A15026.AP A15026.AE A15026.AU
Alylalkohol ≥98%
Alylalkohol
Purity: 98+% CAS No.: 107-18-6 Molecular Formula: C3H6O Formula Weight: 58.08 Flash Point: 22°(71°F) Refractive Index: 1.4130 Odour: Pungent Melting Point: -129° Boiling Point: 95-97° Beilstein Reference: 605307 Merck Reference: 14,286 UN No.: 1098 MDL No.: MFCD00002920
Vzorec: C₃H₆O
Teplota varu: 95…97 °C
Teplota tavenia: –129 °C
Hustota: 0,852
Teplota vzplanutia: 22 °C (71 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002920
Číslo CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
OSN: 1098
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,286