Tlačiť
Alylalkohol 99%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Hydroxypropene, 2-Propen-1-ol
102860010 102862500 102860025
ACRO102860010EA 105.5 EUR
ACRO102860010 ACRO102862500 ACRO102860025
Alylalkohol 99%, extra pure
Alylalkohol
Vzorec: C₃H₆O
Teplota varu: 96…98 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –129 °C
Hustota: 0,85 g/cm³
Teplota vzplanutia: 21 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002920
Číslo CAS: 107-18-6
EINECS: 203-470-7
OSN: 1098
ADR: 6.1,
Merck Index: 13,00283
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4115 to 1.4145 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.3 % (K.F.)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤20 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.02 %