Tlačiť
Citraconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
125318-100G 125318-25G 125318-500G
SIAL125318-100GEA 118.33 EUR
SIAL125318-100G SIAL125318-25G SIAL125318-500G
Citraconic anhydride, Sigma-Aldrich®
Citraconic anhydride
Vzorec: C₅H₄O₃
Teplota varu: 213 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 7…8 °C
Hustota: 1,243 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 101 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00005522
Číslo CAS: 616-02-4
EINECS: 210-459-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III