Citraconic anhydride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98%
CAS No.: 616-02-4
Molecular Formula: C5H4O3
Formula Weight: 112.08
Flash Point: 101°(213°F)
Refractive Index: 1.4710
Melting Point: 7-8°
Boiling Point: 213-214°
Beilstein Reference: 1835
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00005522
Vzorec:
C₅H₄O₃ Teplota varu: 213…214 °C Teplota tavenia: 7…8 °C Hustota: 1,243 Teplota vzplanutia: 101 °C (213 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005522 Číslo CAS: 616-02-4 EINECS: 210-459-0 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |