Tlačiť
Anhydrid kyseliny maleinové, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
M188-1KG-A M188-25G-A M188-25KG-A M188-5KG-A
SIALM188-1KG-AEA 128.36 EUR
SIALM188-1KG-A SIALM188-25G-A SIALM188-25KG-A SIALM188-5KG-A
Anhydrid kyseliny maleinové, Sigma-Aldrich®
Anhydrid kyseliny maleinové
Vzorec: C₄H₂O₃
Teplota varu: 200 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 51…53 °C
Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005518
Číslo CAS: 108-31-6
EINECS: 203-571-6
OSN: 2215
ADR: 8,III
Merck Index: 13,05727
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e48fcfd091622f49001009b383d7d62edf3521f5&vid=ca4d52f333124f172be23afe0d6384d67fc57a66&prid=web&clid=SAPDAM