Anhydrid kyseliny maleinové ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 98+%
CAS No.: 108-31-6
Molecular Formula: C4H2O3
Formula Weight: 98.06
Flash Point: 103°(217°F)
Melting Point: 52-56°
Boiling Point: 202°
Beilstein Reference: 106909
Merck Reference: 14,5704
UN No.: 2215
MDL No.: MFCD00005518
Vzorec:
C₄H₂O₃ Teplota varu: 202 °C Teplota tavenia: 52…56 °C Hustota: 1,48 g/cm³ (20 °C) Teplota vzplanutia: 103 °C (217 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00005518 Číslo CAS: 108-31-6 EINECS: 203-571-6 OSN: 2215 ADR: 8,III Merck Index: 14,5704 |