Tlačiť
3-Methoxypropene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Allyl methyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
678201-25G 678201-5G
SIAL678201-25GEA 428 EUR
SIAL678201-25G SIAL678201-5G
3-Methoxypropene, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropene
Vzorec: C₄H₈O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008649
Číslo CAS: 627-40-7
EINECS: 210-997-6
OSN: 3271
ADR: 3,II