Tlačiť
Allyl isothiocyanate ≥94% stabilizovaný
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L02901.06 L02901.18 L02901.30
L02901.06EA 41.72 EUR
L02901.06 L02901.18 L02901.30
Allyl isothiocyanate ≥94% stabilizovaný
Allyl isothiocyanate
Stabilized
Purity: 94% CAS No.: 57-06-7 Molecular Formula: CH2=CHCH2NCS Formula Weight: 99.16 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 46°(114°F) Refractive Index: 1.5300 Odour: Pungent Melting Point: -80° Boiling Point: 149-151° Beilstein Reference: 773748 Merck Reference: 14,295 UN No.: 1545 MDL No.: MFCD00004822
Vzorec: C₄H₅NS
Teplota varu: 149…151 °C
Teplota tavenia: –80 °C
Hustota: 1,013
Teplota vzplanutia: 46 °C (114 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00004822
Číslo CAS: 57-06-7
EINECS: 200-309-2
OSN: 1545
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,295