Tlačiť
Triallylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12081.0B A12081.18 A12081.30
A12081.0BEA 405.77 EUR
A12081.0B A12081.18 A12081.30
Triallylamine 97%
Triallylamine
Purity: 98% CAS No.: 102-70-5 Molecular Formula: (H2C=CHCH2)3N Formula Weight: 137.23 Flash Point: 31°(87°F) Refractive Index: 1.451 Odour: Amine-like Melting Point: -70° Boiling Point: 150-151° UN No.: 2610 MDL No.: MFCD00026093
Vzorec: C₉H₁₅N
Mw: 137.22
Teplota varu: 150…151 °C
Teplota tavenia: –70 °C
Hustota: 0.79
Teplota vzplanutia: 31 °C (87 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00026093
Číslo CAS: 102-70-5
EINECS: 203-048-2
OSN: 2610
ADR: 3 III