Triallylamine 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
A12081.0B
A12081.18
A12081.30
A12081.0BEA
405.77
EUR
A12081.0B
A12081.18
A12081.30
Triallylamine 97%
Triallylamine
Purity: 98%
CAS No.: 102-70-5
Molecular Formula: (H2C=CHCH2)3N
Formula Weight: 137.23
Flash Point: 31°(87°F)
Refractive Index: 1.451
Odour: Amine-like
Melting Point: -70°
Boiling Point: 150-151°
UN No.: 2610
MDL No.: MFCD00026093
Vzorec:
C₉H₁₅N Mw: 137.22 Teplota varu: 150…151 °C Teplota tavenia: –70 °C Hustota: 0.79 Teplota vzplanutia: 31 °C (87 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00026093 Číslo CAS: 102-70-5 EINECS: 203-048-2 OSN: 2610 ADR: 3 III |