Tlačiť
Kyselina olejová, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: (9Z)-9-Octadecenoic acid
MQ200
364525-1L 364525-4L
SIAL364525-1LEA 99.34 EUR
SIAL364525-1L SIAL364525-4L
Kyselina olejová, Sigma-Aldrich®
Kyselina olejová
Vzorec: C₁₈H₃₄O₂
Mw: 282.47
Teplota varu: 286
Teplota tavenia: 16.7
Hustota: 0.8946 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 180
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00064242
Číslo CAS: 112-80-1
EINECS: 204-007-1
Merck Index: 13,06898
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e5aecc5dce4d0318386a45d7adb7c5822631010a&vid=892a2df4ecab3679b06983b84cd27ad334ef961f&prid=web&clid=SAPDAM