Tlačiť
4-Pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ300
W284300-100G-K W284300-1KG-K W284300-25G-K
SIALW284300-100G-KEA 111.76 EUR
SIALW284300-100G-K SIALW284300-1KG-K SIALW284300-25G-K
4-Pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 187
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004408
Číslo CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
OSN: 3265
ADR: 8 III