Tlačiť
4-Pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
245925-25G 245925-5G
SIAL245925-25GEA 107.75 EUR
SIAL245925-25G SIAL245925-5G
4-Pentenoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 187
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004408
Číslo CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
OSN: 3265
ADR: 8 III