Tlačiť
4-Pentenoic acid 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Allylacetic acid, Pent-4-enoic acid
269020250 269020050 269021000
ACRO269020250EA 162.23 EUR
ACRO269020250 ACRO269020050 ACRO269021000
4-Pentenoic acid 99%
4-Pentenoic acid
Vzorec: C₅H₈O₂
Mw: 100.12
Teplota varu: 83…84 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: –22.5 °C
Hustota: 0.975 g/cm³
Teplota vzplanutia: 89 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004408
Číslo CAS: 591-80-0
EINECS: 209-732-7
OSN: 3265
ADR: 8 III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4273 to 1.4303 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific gravity (25°C) 0.971 to 0.979