Tlačiť
Dimethyl fumarate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
242926-25G 242926-100G
SIAL242926-25GEA 44.93 EUR
SIAL242926-25G SIAL242926-100G
Dimethyl fumarate, Sigma-Aldrich®
Dimethyl fumarate
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota varu: 192 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 102 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064438
Číslo CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308