Tlačiť
Dimethyl fumarate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Fumaric acid dimethyl ester
222180250 222181000 222185000
ACRO222180250EA 50.54 EUR
ACRO222180250 ACRO222181000 ACRO222185000
Dimethyl fumarate 99%
Dimethyl fumarate
Vzorec: C₆H₈O₄
Teplota varu: 192…193 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 102…105 °C
Hustota: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064438
Číslo CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light beige to light brown Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 100 to 107 °C
GC ≥98.5 %
Free acid ≤1.5 % (as Fumaric acid)