Tlačiť
Bisakrylamid 96%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Bis (N,N'-methylenebisacrylamide), N,N-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenediacrylamide, N,N’-Methylenebisacrylamide, N,N'-Methylenebisacrylamide, BIS
163801000 163805000 163800025
ACRO163801000EA 67.69 EUR
ACRO163801000 ACRO163805000 ACRO163800025
Bisakrylamid 96%, extra pure
Bisakrylamid
Vzorec: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Mw: 154.17
Teplota varu: 125
Teplota tavenia: 185 °C (rozkl.)
Teplota vzplanutia: 138
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008625
Číslo CAS: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤1 % (K.F.)
HPLC ≥95.0 %