Tlačiť
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9099-100G A9099-1KG A9099-2.5KG A9099-25G A9099-500G
SIALA9099-100GEA 154.83 EUR
SIALA9099-100G SIALA9099-1KG SIALA9099-2.5KG SIALA9099-25G SIALA9099-500G
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Teplota varu: 232 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 84,5 °C
Hustota: 1,122 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008032
Číslo CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
OSN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM