Tlačiť
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Prop-2-enamide
M-Clarity™ quality level = MQ200
01700-1KG 01700-250G 01700-5KG
SIAL01700-1KGEA 102.94 EUR
SIAL01700-1KG SIAL01700-250G SIAL01700-5KG
Akrylamid, Sigma-Aldrich®
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Mw: 71.08
Teplota varu: 232
Teplota tavenia: 84.5
Hustota: 1.122 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 138
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008032
Číslo CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
OSN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM