Akrylamid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Prop-2-enamide
A17157.0E
A17157.36
A17157.0EEA
165.03
EUR
A17157.0E
A17157.36
Akrylamid ≥98%
Akrylamid
Purity: 98+%
CAS No.: 79-06-1
Molecular Formula: CH2=CHCONH2
Formula Weight: 71.08
Flash Point: 138°(280°F)
Odour: Odourless
Boiling Point: 125°/25mm
Beilstein Reference: 605349
Merck Reference: 14,129
UN No.: 2074
MDL No.: MFCD00008032
Vzorec:
C₃H₅NO Mw: 71.08 Teplota varu: 125 °C (25 mmHg) Teplota tavenia: 82…85 °C Hustota: 1.322 Teplota vzplanutia: 138 °C (280 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008032 Číslo CAS: 79-06-1 EINECS: 201-173-7 OSN: 2074 ADR: 6.1 III |