Tlačiť
Akrylamid 99+% for biochemistry, for electrophoresis
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
164851000 164855000 164850025
ACRO164851000EA 48.13 EUR
ACRO164851000 ACRO164855000 ACRO164850025
Akrylamid 99+% for biochemistry, for electrophoresis
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Teplota varu: 125 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: 82…86 °C
Hustota: 1,122 g/cm³
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008032
Číslo CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
OSN: 2074
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.2 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
pH 5.5 to 6.5 (10 % in 0.1M NaCl at 25°C)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Lead (Pb) ≤1 ppm
Magnesium (Mg) ≤1 ppm
Acrylic acid ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 % (in water)
Conductivity ≤5 µmho (40% aq. soln.)