Tlačiť
Akrylamid 98.5%, extra pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Prop-2-enamide
164830025 164835000 164830100
ACRO164830025EA 181.45 EUR
ACRO164830025 ACRO164835000 ACRO164830100
Akrylamid 98.5%, extra pure
Akrylamid
Vzorec: C₃H₅NO
Mw: 71.08
Teplota varu: 125 °C (25 mmHg)
Teplota tavenia: 82…86 °C
Hustota: 1.122 g/cm³
Teplota vzplanutia: 138 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008032
Číslo CAS: 79-06-1
EINECS: 201-173-7
OSN: 2074
ADR: 6.1 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7687b7f17a8cdf31c559a33fd5d4021a2e50a40a&vid=fecebe0c34b037788df119c11bfc9637d78cda0d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 86 °C
Water ≤2.0 %
GC ≥98.0 %
Color of solution (10 % in water) Clear and colorless