Fumaroyl chloride 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 95%
CAS No.: 627-63-4
Molecular Formula: C4H2Cl2O2
Formula Weight: 152.97
Flash Point: 73°(163°F)
Refractive Index: 1.5000
Odour: Acrid
Melting Point: -2°
Boiling Point: 159-161°
Beilstein Reference: 1721342
UN No.: 1780
MDL No.: MFCD00000733
Vzorec:
C₄H₂Cl₂O₂ Teplota varu: 159…161 °C Teplota tavenia: –2 °C Hustota: 1,413 Teplota vzplanutia: 73 °C (163 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00000733 Číslo CAS: 627-63-4 EINECS: 211-005-4 OSN: 1780 ADR: 8,II |