trans-Dichloroethylene ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
(E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
Stabilizácia:
Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98%
CAS No.: 156-60-5
Molecular Formula: C2H2Cl2
Formula Weight: 96.94
Flash Point: 2°(35°F)
Refractive Index: 1.4455
Melting Point: -50°
Boiling Point: 47-49°
Beilstein Reference: 1420761
Merck Reference: 14,92
UN No.: 1150
MDL No.: MFCD00062942
Vzorec:
C₂H₂Cl₂ Teplota varu: 47…49 °C Teplota tavenia: –50 °C Hustota: 1,252 Teplota vzplanutia: 2 °C (35 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00062942 Číslo CAS: 156-60-5 EINECS: 205-860-2 OSN: 1150 ADR: 3,II Merck Index: 14,92 |