Tlačiť
trans-Dichloroethylene ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (E)-1,2-Dichloroethene, trans-Dichloroethene, (E)-1,2-Dichloroethylene, trans-1,2-Dichloroethylene
Stabilizácia: Stabilised with hydroquinone monomethyl ether (4-methoxyphenol, MEHQ)
L13994.14 L13994.22
L13994.14EA 115.12 EUR
L13994.14 L13994.22
trans-Dichloroethylene ≥98% stabilised
trans-Dichloroethylene
Stabilized with 4-methoxyphenol
Purity: 98% CAS No.: 156-60-5 Molecular Formula: C2H2Cl2 Formula Weight: 96.94 Flash Point: 2°(35°F) Refractive Index: 1.4455 Melting Point: -50° Boiling Point: 47-49° Beilstein Reference: 1420761 Merck Reference: 14,92 UN No.: 1150 MDL No.: MFCD00062942
Vzorec: C₂H₂Cl₂
Teplota varu: 47…49 °C
Teplota tavenia: –50 °C
Hustota: 1,252
Teplota vzplanutia: 2 °C (35 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00062942
Číslo CAS: 156-60-5
EINECS: 205-860-2
OSN: 1150
ADR: 3,II
Merck Index: 14,92