Tlačiť
6-Chloro-1-hexene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
543144-25G 543144-5G
SIAL543144-25GEA 499.4 EUR
SIAL543144-25G SIAL543144-5G
6-Chloro-1-hexene, Sigma-Aldrich®
6-Chloro-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Cl
Číslo MDL: MFCD00039391
Číslo CAS: 928-89-2
EINECS: 213-186-5
OSN: 3295
ADR: 3,III