Tlačiť
3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
236306-100ML 236306-5ML
SIAL236306-100MLEA 82.52 EUR
SIAL236306-100ML SIAL236306-5ML
3-Chlorpropen, Sigma-Aldrich®
3-Chlorpropen
Vzorec: C₃H₅Cl
Mw: 76.53
Teplota varu: 44
Teplota tavenia: –136 °C
Hustota: 0.93 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: –32 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000984
Číslo CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
OSN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 13,00286