Tlačiť
3-Chlorpropen ≥98% stabilised
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
Stabilizácia: Stabilised with propylene oxide
A14330.0F A14330.AP
A14330.0FEA 144.6 EUR
A14330.0F A14330.AP
3-Chlorpropen ≥98% stabilised
3-Chlorpropen
Stabilized with propylene oxide
Purity: 98% CAS No.: 107-05-1 Molecular Formula: C3H5Cl Formula Weight: 76.53 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -28°(-18°F) Refractive Index: 1.4155 Odour: Sweet Melting Point: -135° Boiling Point: 44-46° Beilstein Reference: 635704 Merck Reference: 14,289 UN No.: 1100 MDL No.: MFCD00000984
Vzorec: C₃H₅Cl
Mw: 76.53
Teplota varu: 44…46 °C
Teplota tavenia: –135 °C
Hustota: 0.939
Teplota vzplanutia: –28 °C (–18 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000984
Číslo CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
OSN: 1100
ADR: 3 I
Merck Index: 14,289