Tlačiť
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: Trans-2-pentenal, trans-2-Pentenal, (E)-2-Pentenal
M-Clarity™ quality level = MQ300
W321818-100G-K W321818-1KG-K W321818-25G-K
SIALW321818-100G-KEA 123.95 EUR
SIALW321818-100G-K SIALW321818-1KG-K SIALW321818-25G-K
trans-2-Pentenal, Sigma-Aldrich®
trans-2-Pentenal
Vzorec: C₅H₈O
Teplota varu: 127 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00009615
Číslo CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
OSN: 1993
ADR: 3,II