Tlačiť
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) indicator for metal titration, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: 2,2'-Ethanediylidenedinitrilodiphenol, 2,2'-(Ethane-1,2-diylidenebis(azanylylidene))diphenol, Glyoxalbis(2-hydroxyanil), 1,2-Bis(2-hydroxyphenylimino)ethane
33255-25G 33255-6X25G
33255-25GEA 533.55 EUR
33255-25G 33255-6X25G
Glyoxalbis(2-hydroxyanil) indicator for metal titration, Fluka™
Glyoxalbis(2-hydroxyanil)
Vzorec: C₁₄H₁₂N₂O₂
Mw: 240.26 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002183
Číslo CAS: 1149-16-2
EINECS: 214-560-0
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Identity (IR) complying
Residue on ignition Max. 0.1 %
Suitable for metal definition complying