Tlačiť
jod 0.05 M I2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Varování
318981-100ML 318981-500ML
318981-100MLEA 59.37 EUR
318981-100ML 318981-500ML
jod 0.05 M I2 (0.1N) volumetric solution, Fluka™
jod
Vzorec: I₂
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011355
Číslo CAS: 7553-56-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Assay 0.0950 - 0.1050 N