Tlačiť
8-Bromo-1-octene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
252301-1G 252301-5G
SIAL252301-1GEA 66.99 EUR
SIAL252301-1G SIAL252301-5G
8-Bromo-1-octene, Sigma-Aldrich®
8-Bromo-1-octene
Vzorec: C₈H₁₅Br
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000275
Číslo CAS: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4