Tlačiť
6-Bromo-1-hexene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
247219-1G 247219-5G
SIAL247219-1GEA 58.16 EUR
SIAL247219-1G SIAL247219-5G
6-Bromo-1-hexene, Sigma-Aldrich®
6-Bromo-1-hexene
Vzorec: C₆H₁₁Br
Teplota varu: 34…36 °C (0,05 mmHg)
Hustota: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00000269
Číslo CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
OSN: 1993
ADR: 3,III