Tlačiť
4-Bromo-1-butene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
167851-10G 167851-1G 167851-50G
SIAL167851-10GEA 151.62 EUR
SIAL167851-10G SIAL167851-1G SIAL167851-50G
4-Bromo-1-butene, Sigma-Aldrich®
4-Bromo-1-butene
Vzorec: C₄H₇Br
Teplota varu: 98 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,33 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 9 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00000258
Číslo CAS: 5162-44-7
EINECS: 225-937-4
OSN: 1992
ADR: 3,II