Tlačiť
HEPES sodium salt, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ400
H3784-100G H3784-1KG H3784-25G H3784-500G
SIALH3784-100GEA 291.62 EUR
SIALH3784-100G SIALH3784-1KG SIALH3784-25G SIALH3784-500G
HEPES sodium salt, Sigma-Aldrich®
HEPES sodium salt
Vzorec: C₈H₁₇N₂NaO₄S
Teplota tavenia: Min. 105 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036463
Číslo CAS: 75277-39-3
EINECS: 278-169-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=116e9b4f3c17d013ff2b7c9848c219943a725b3c&vid=8c800de68c4434c3c9d77107ff6779ef516bd851&prid=web&clid=SAPDAM