HEPES sodium salt ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá:
Sodium 4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonate, Sodium 2-(4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonate, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid) sodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulphonic acid sodium salt, HEPES sodium, HEPES Na
A16516.14
A16516.22
A16516.14EA
58.88
EUR
A16516.14
A16516.22
HEPES sodium salt ≥99%
HEPES sodium salt
Purity: 99%
CAS No.: 75277-39-3
Molecular Formula: C8H17N2NaO4S
Formula Weight: 260.28
MDL No.: MFCD00036463
Vzorec:
C₈H₁₇N₂NaO₄S Mw: 260.29 Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036463 Číslo CAS: 75277-39-3 EINECS: 278-169-7 |