Tlačiť
HEPES 99,5 Molecular_Biology
Dodávateľ: PanReac AppliChem
Synonymá: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
A3724.0250 A3724.0500 A3724.1000
A3724.0250EA 184.26 EUR
A3724.0250 A3724.0500 A3724.1000
HEPES 99,5 Molecular_Biology
HEPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₄S
Mw: 238.31
Teplota tavenia: 210…215 °C
Hustota: 1.448 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006158
Číslo CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
DNases/RNases/Proteases not detectable
Assay min. 99.5 %
pH (1 %; H2O) 4.7 - 6.0
Water max. 0.25 %
Chloride max. 0.005 %
Sulfate max. 0.02 %
As max. 0.0001 %
Fe max. 0.001 %
PB max. 0.001 %
A (1 cm/0.1 M HPLC water) at 260 nm max. 0.1
A (1 cm/0.1 M HPLC water) at 280 nm max. 0.05