Tlačiť
HEPES 99+% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: HEPES free acid, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulphonic acid), 4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-ylethanesulphonic acid, N-2-Hydroxyethylpiperazine-N′-2-ethanesulphonic acid, 2-(4-(2-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl)ethanesulphonic acid
329855000 329850500
ACRO329855000EA 982.58 EUR
ACRO329855000 ACRO329850500
HEPES 99+% Molecular_Biology DNAse_RNAse_PROTEase_free
HEPES
Vzorec: C₈H₁₈N₂O₄S
Mw: 238.31
Teplota tavenia: 209…215 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00006158
Číslo CAS: 7365-45-9
EINECS: 230-907-9
Merck Index: 13,04672
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4cdc09c866676149941b93b2cac8d453175059a2&vid=0b09e5b84ea34a806443c3071fad63e15e4e3433&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C)
UV (0.5 M in water)
pH 5 to 6.5 (0.5 M in water)
Titration with NaOH ≥99.0 % (On dry substance)
Dnase,Rnase,Protease activity none detected
Sulfate (SO4) ≤500 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Potassium (K) ≤1000 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤10 ppm