Tlačiť
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)phenylacetic acid
A19512.03 A19512.06
A19512.03EA 76.51 EUR
A19512.03 A19512.06
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid ≥98%
(4-(Trifluoromethoxy)phenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 4315-07-5 Molecular Formula: C9H7F3O3 Formula Weight: 220.15 Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2695336
Vzorec: (C₆H₄(OCF₃))CH₂COOH
Mw: 220.15
Teplota tavenia: 86…88 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00061239
Číslo CAS: 4315-07-5