Tlačiť
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22430.03 B22430.06
B22430.03EA 58.97 EUR
B22430.03 B22430.06
(Pentafluorophenyl)acetic acid ≥98%
(Pentafluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 653-21-4 Molecular Formula: C8H3F5O2 Formula Weight: 226.10 Melting Point: 107-110° Beilstein Reference: 2056612
Vzorec: C₈H₃F₅O₂
Teplota varu: 247 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 107…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004316
Číslo CAS: 653-21-4
EINECS: 211-497-0