Tlačiť
(4-Fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2-(4-Fluorophenyl)acetic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
F13304-100G F13304-25G
SIALF13304-100GEA 293.61 EUR
SIALF13304-100G SIALF13304-25G
(4-Fluorophenyl)acetic acid, Sigma-Aldrich®
(4-Fluorophenyl)acetic acid
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Mw: 154.14
Teplota varu: 264
Teplota tavenia: 84…85 °C
Číslo MDL: MFCD00004343
Číslo CAS: 405-50-5
EINECS: 206-972-4
Merck Index: 13,04204