Tlačiť
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(3-Fluorophenyl)acetic acid
A15635.06 A15635.14 A15635.22
A15635.06EA 68.5 EUR
A15635.06 A15635.14 A15635.22
(3-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(3-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 331-25-9 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Odourless Boiling Point: 151°/0.8mm Beilstein Reference: 775898 MDL No.: MFCD00004331
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Mw: 154.14
Teplota varu: 151 °C (0.8 mmHg)
Teplota tavenia: 44…48 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004331
Číslo CAS: 331-25-9
EINECS: 206-360-7