Tlačiť
(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-(2-Fluorophenyl)acetic acid, 2-Fluorophenylacetic acid
A10596.09 A10596.18
A10596.09EA 66.49 EUR
A10596.09 A10596.18
(2-Fluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2-Fluorophenyl)acetic acid
Purity: 98+% CAS No.: 451-82-1 Molecular Formula: C8H7FO2 Formula Weight: 154.14 Odour: Odourless Melting Point: 61-65° Beilstein Reference: 775955 MDL No.: MFCD00004315
Vzorec: (C₆H₄F)CH₂COOH
Mw: 154.14
Teplota varu: 263
Teplota tavenia: 61…65 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004315
Číslo CAS: 451-82-1
EINECS: 207-196-9