Tlačiť
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2,6-Difluorophenylacetic acid
A18063.06 A18063.14
A18063.06EA 85.32 EUR
A18063.06 A18063.14
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid ≥98%
(2,6-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 98% CAS No.: 85068-28-6 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 99-102° Beilstein Reference: 3650109
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Mw: 172.13
Teplota varu: 259
Teplota tavenia: 99…102 °C
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00010001
Číslo CAS: 85068-28-6
EINECS: 285-289-3