Tlačiť
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B20431.06 B20431.14
B20431.06EA 157.24 EUR
B20431.06 B20431.14
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid ≥99%
(2,4-Difluorophenyl)acetic acid
Purity: 99% CAS No.: 81228-09-3 Molecular Formula: C8H6F2O2 Formula Weight: 172.13 Melting Point: 117-119° Beilstein Reference: 3649727
Vzorec: (C₆H₃F₂)CH₂COOH
Teplota varu: 259 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 117…119 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00009999
Číslo CAS: 81228-09-3
EINECS: 279-709-4